370660
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
동의어(들):
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cGMP, Na
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O9P.Na/c1-3-5-10(24)20-18-21-15-12(16(26)22-18)19-8-23(15)17-14(31-11(25)6-4-2)13-9(30-17)7-29-33(27,28)32-13;/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,20,21,22,24,26);/q;+1/p-1/t9-,13-,14-,17-;/m1./s1
InChI key
MGBPJXVWDGGLKI-GBIKJYCISA-M
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable