주요 문서
35-002
Sigma-Aldrich
STK Antibody, 20X
Upstate®, from mouse
동의어(들):
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
237 μL
₩733,744
₩733,744
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
237 μL
₩733,744
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
₩733,744
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AKT3(10000)
면역원
a proprietary formulation containing STK antibody at 20X concentration for use in KinEASE fluorescence polarization assays
애플리케이션
STK Antibody, 20X detects level of STK & has been published & validated for use in IP.
품질
routinely used as an STK antibody in KinEASE fluorescence polarization assays
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2