주요 문서
345758
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성(상동성에 의해 예측)
all
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁ asialo.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Recognizes ganglioside GM1 asialo.
면역원
purified, bovine brain asialo-ganglioside GM₁
애플리케이션
ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
기타 정보
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1