324831
EGF human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, solid, suitable for cell culture
동의어(들):
EGF, Human, Recombinant, E. coli, Epidermal Growth Factor, Human, Recombinant, E. coli
크기 선택
₩496,843
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩496,843
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
추천 제품
제품명
EGF, Human, Recombinant, E. coli,
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 3527
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
불순물
<1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg EGF)
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
경고
재구성
기타 정보
Yoshida, T., et al. 1993. Brain Res. Dev.76, 147.
Rubin, J.S., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 415.
Carpenter, G., and Wahl, M.I. 1990. In The Epidermal Growth Factor Family in Peptide Growth Factors and Their Receptors (Sporn, M.B., and Roberts, A.B., eds.) Springer-Verlag, New York, p 69.
Downward, J., et al. 1984. Nature311, 483.
Gray, A., et al. 1983. Nature303, 722.
Scott, J., et al. 1983. Science221, 236.
Cohen, S. 1960. Proc. Natl. Acad. Sci. USA46, 302.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2