주요 문서
2710-OP
Millipore
Boric Acid
OmniPur® Grade, >= 99.5%
동의어(들):
Boric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
2710-OP 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.5%
양식
granular
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 49.2 g/L at 20 °C
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable