260964
DNA-PK Inhibitor V
The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
DNA-PK Inhibitor V, AMA37, Aryl Morpholine Analog 37, 1-(2-Hydroxy-4-morpholin-4-yl-phenyl)-phenyl-methanone
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N3(CCOCC3)c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16-12-14(18-8-10-21-11-9-18)6-7-15(16)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,12,19H,8-11H2
InChI key
FALILNHGILFDLC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
DNA-PK
포장
경고
재구성
기타 정보
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1