분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL
형광
λex ~445 nm
λem ~575 nm
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,46+,47-,48-,52+,53+,54+,55+,56+,57+/m1/s1
InChI key
ZYVSOIYQKUDENJ-WKSBCEQHSA-N
일반 설명
경고
재구성
기타 정보
Saccone, S., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4913.
Van Dilla, M.A., et al. 1983. Science220, 620.
Mizuno, K. 1963. J. Antibiot.16, 22.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable