콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

218714

Sigma-Aldrich

Casein Kinase II Inhibitor IX, IQA

The Casein Kinase II Inhibitor IV, also referenced under CAS 391670-48-7, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.

동의어(들):

Casein Kinase II Inhibitor IX, IQA, 5-Oxo-5,6-dihydroindolo[1,2-a]quinazoline-7-acetic acid

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C17H12N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
292.29
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.

Quality Level

분석

≥95% (HPLC)

양식

solid

제조업체/상표

Calbiochem®

저장 조건

OK to freeze
protect from light

색상

light yellow

solubility

DMSO: 10 mg/mL

배송 상태

ambient

저장 온도

2-8°C

InChI

1S/C17H12N2O3/c20-15(21)9-12-10-5-1-3-7-13(10)19-14-8-4-2-6-11(14)17(22)18-16(12)19/h1-8,12H,9H2,(H,20,21)

InChI key

DNABALWBHCYRNL-UHFFFAOYSA-N

일반 설명

A cell-permeable indoloquinazolinone compound that acts as a potent, selective, and reversible CK2 inhibitor (IC50 = 390 nM with 100 M ATP) in an ATP- and GTP-competitive manner (Ki = 0.17 and 0.21 M, respectively). IQA exhibits much reduced activity against PI 3-Kα/β/γ (No inhibition at 20 M) and 48 commonly studied protein kinases (IC50 ≥10 M with 100 M ATP) and is more selective than TBB (Cat. Nos. 218697 and 218708) with respect to DYRK1a (IC50 = 8 and <1 M, respectively, with 100 M ATP).

포장

Packaged under inert gas

경고

Toxicity: Standard Handling (A)

재구성

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.

기타 정보

Piazza, F.A., et al. 2006. Blood108, 1698.
Di Maira, G., et al. 2005. Cell Death Differ.12, 668.
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Vangrevelinghe, E., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 2656.

법적 정보

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Storage Class Code

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 2

Flash Point (°F)

Not applicable

Flash Point (°C)

Not applicable


시험 성적서(COA)

제품의 로트/배치 번호를 입력하여 시험 성적서(COA)을 검색하십시오. 로트 및 배치 번호는 제품 라벨에 있는 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 용어 뒤에서 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

질문

후기

평점 값 없음

활성 필터

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.