217713
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102
The Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, also referenced under CAS 444722-95-6, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, 6-Cyclohexylmethoxy-2-(4ʹ-sulfamoylanilino)purine
크기 선택
₩206,654
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩206,654
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)Nc2nc3[nH]cnc3c(n2)OCC4CCCCC4
InChI
1S/C18H22N6O3S/c19-28(25,26)14-8-6-13(7-9-14)22-18-23-16-15(20-11-21-16)17(24-18)27-10-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,11-12H,1-5,10H2,(H2,19,25,26)(H2,20,21,22,23,24)
InChI key
OWXORKPNCHJYOF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A3
포장
경고
재구성
기타 정보
Sayle, K.L., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3079.
Davies, T.G., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 745.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable