주요 문서
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
동의어(들):
β-Carotene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩105,560
₩105,560
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩105,560
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H56
CAS Number:
Molecular Weight:
536.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.25
₩105,560
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
설명
Merck USA index - 14, 1853
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
dark red
solubility
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
일반 설명
Vitamin A precursor.
포장
Packaged under inert gas
경고
Toxicity: Environmental Hazard (N)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.3 °C - closed cup