주요 문서
208291
Millipore
Calcium chloride dihydrate
for molecular biology
동의어(들):
CaCl₂
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩71,862
₩71,862
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩71,862
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
147.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
solubility:
water: 150 mg/mL
₩71,862
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
Molecular Biology
for molecular biology
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 1659
분석
≥99% (complexometric)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 150 mg/mL
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
경고
Toxicity: Irritant (B)
재구성
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable