197227
BCRP Inhibitor III, YHO-13177
The BCRP Inhibitor III, YHO-13177 controls the biological activity of BCRP.
동의어(들):
BCRP Inhibitor III, YHO-13177, ( Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile, (Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile
About This Item
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
orange
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C#N)/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable