주요 문서
1.94515
Supelco
Acetylacetone
EMPLURA®
동의어(들):
Acetylacetone, 2,4-Pentanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
741937
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
bp:
140.4 °C (lit.)
vapor pressure:
6 mmHg ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
11.4 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup