주요 문서
1.93670
Supelco
Sodium fluoride
EMPLURA®
동의어(들):
Sodium fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
FNa
CAS Number:
Molecular Weight:
41.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable