주요 문서
1.93644
Supelco
Sodium acetate
동의어(들):
Sodium acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3NaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
anhydrous
제품 라인
EMPARTA®
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1