주요 문서
1.93636
Supelco
Calcium sulfate dihydrate
(precipitated), EMPLURA®
동의어(들):
Calcium sulfate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaO4S · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
양식
(precipitated)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable