문서
1.93631
Supelco
Sodium nitrate
EMPLURA®
동의어(들):
Sodium nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NNaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.99
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93631.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash