주요 문서
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Copper(II) nitrate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
241.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
laboratory grade
양식:
solid
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
laboratory grade
제품 라인
EMPLURA®
양식
solid
density
2.05 g/cm3 at at 20 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable