주요 문서
1.93416
Supelco
Formic acid
~85%, EMPLURA®
동의어(들):
Formic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
~85%
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93416.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93416.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What if formic acid 70 % shelf life?
    1 답변
    1. The shelf life of this item is 3 years from the quality release date. The exp. date is located on the lot-specific Certificate of Analysis.