주요 문서
1.93415
Supelco
Formic acid
98-100%, EMPLURA®
동의어(들):
Formic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
98-100%
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93415.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93415.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
121.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49.5 °C - closed cup