주요 문서
1.93411
Supelco
Citric acid monohydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Citric acid monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93411.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93411.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93411.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
345.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
173.9 °C - closed cup