주요 문서
1.93284
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
di-Ammonium hydrogen phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2HPO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable