주요 문서
1.93262
Supelco
Potassium iodate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Potassium iodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KIO3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
mp
560 °C (lit.)
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash