주요 문서
1.93259
Supelco
Ammonium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium thiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
76.12
MDL number:
Grade:
ACS reagent
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable