문서
1.93257
Supelco
Sodium metaperiodate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium metaperiodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
INaO4
CAS Number:
Molecular Weight:
213.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93257.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93257.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable