주요 문서
1.93237
Supelco
Sodium hydrogen carbonate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium bicarbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaHCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
pKa(25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93237.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93237.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable