주요 문서
1.06639
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩76,125
₩76,125
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩76,125
About This Item
Linear Formula:
Na2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
142.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-820-9
NACRES:
NA.21
solubility:
200 g/L
₩76,125
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
손실
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
1400‑1600 kg/m3
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Appearance: small crystals
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable