주요 문서
1.93227
Supelco
Potassium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Potassium fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
FK
CAS Number:
Molecular Weight:
58.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable