주요 문서
1.93220
Supelco
Mercury(II) sulfate - 2
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Mercury(II) sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HgO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
296.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93220.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
면책조항
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable