주요 문서
1.93215
Supelco
Potassium dichromate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Potassium dichromate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cr2K2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
294.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93215.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93215.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable