주요 문서
1.93209
Supelco
Sodium phosphate dibasic
anhydrous for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium phosphate dibasic, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2HPO4
CAS Number:
Molecular Weight:
141.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161705
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
anhydrous
제품 라인
EMPARTA®
pKa(25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93209.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93209.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable