주요 문서
1.93007
Supelco
Hydrogen peroxide 30%
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Hydrogen peroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352304
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What does 30% mean? w/w or w/v or v/v %? Please clarify.
    1 답변
    1. The concentration of this product is expressed in w/w (30 g H2O2 for 100 g solution).