주요 문서
189732
Sigma-Aldrich
Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
This Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry.
동의어(들):
Alkaline phosphatase-streptavidin, Streptavidin conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 ML
₩594,993
₩594,993
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 ML
₩594,993
About This Item
UNSPSC 코드:
41116133
NACRES:
NA.47
₩594,993
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Streptavidin conjugated to a highly purified alkaline phosphatase from calf intestine by a modified glutaraldehyde method. Specific for biotin, biotinylated proteins, or biotinylated proteins.
애플리케이션
ELISA (1:1000-1:2500)
Immunoblotting (1:500-1:1250, colorimetric; 1:100-1:2500, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:100-1:300)
포장
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In proprietary buffer.
기타 정보
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.