189400
Aurintricarboxylic Acid
A cell-permeable polyanionic, polyaromatic compound used as a powerful inhibitor of cellular processes that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes.
동의어(들):
Aurintricarboxylic Acid, ATA
크기 선택
₩86,377
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩86,377
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
RTECS - GU4790000
분석
≥85% (titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
red
solubility
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
DNA topoisomerase 2
경고
재구성
기타 정보
Benchokroun, Y., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 305.
Okada, N., and Koizumi, S. 1995. J. Biol. Chem.270, 16464.
Posner, A., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 36, 291.
Catchpoole, D.R., et al. 1994. Anticancer Res. 14, 853.
Csernansky, C.A., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 38, 101.
Gagliardi, A.R., and Collins, D.C. 1994. Anticancer Res. 14, 475.
Gonzalez, R.G., et al. 1980. Biochemistry19, 4299.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable