주요 문서
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
동의어(들):
Ethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL number:
bp:
78 °C (lit.)
vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Ethanol, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
683 °F
품질
denatured
expl. lim.
19 %, 60 °F
농도
83.5-87.5 % (v/v)
85.5 % (v/v)
불순물
12.5-16.5 % (v/v) water
색상
, Hazen ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
density
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
적합성
corresponds for identity (IR)
형식
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
포장
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
분석 메모
denaturated with ethyl methyl ketone
각주
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1