17-283
Rac1 Activation Assay Kit
Non-radioactive Rac1 Activation Assay Kit can be used to precipitate Rac1-GTP from cell lysates & detection by a Rac1 specific monoclonal antibody.
동의어(들):
Activation Assay Kit, Rac1 Activity Kit, Rac1 Assay Kit
크기 선택
₩1,484,742
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
크기 선택
About This Item
₩1,484,742
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
추천 제품
Quality Level
종 반응성
human, rat, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... RAC1(5879)
일반 설명
애플리케이션
성분
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Rac/cdc42 Assay Reagent (PAK1 PBD, agarose) (Cat.# 14-325)
품질
결합
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code