추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
Certipur®
농도
10000 mg/L Mg in 2-3% HNO3
기술
ICP: suitable
density
1.058 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
관련 카테고리
일반 설명
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1