주요 문서
1.67206
Supelco
Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
동의어(들):
PTFE Bottle Connector S40 to GL45
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NB.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.