주요 문서
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 L
₩97,440
₩97,440
예상 입고일2025년 2월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 L
₩97,440
About This Item
UNSPSC 코드:
41116026
NACRES:
NA.03
기술:
LC/MS: suitable
bp:
100 °C/1013 hPa
₩97,440
예상 입고일2025년 2월 26일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Quality Level
제품 라인
LiChrosolv®
양식
liquid
농도
0.095-0.105 % (v/v)
기술
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
저장 온도
2-30°C
일반 설명
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable