주요 문서
1.51902
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
동의어(들):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrosorb®
특징
endcapped: no
파라미터
400 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC column
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany