주요 문서
1.51496
Supelco
Sealing element for HPLC Columns
for use with 4.6 and 4 mm LiChroCART cartridges
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115716
NACRES:
SB.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Sealing element, for use with 4.6 and 4 mm LICHROCART cartridges
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
호환성
for use with 4.6 and 4 mm LICHROCART cartridges
저장 온도
no temp limit
일반 설명
LiChroCART frit elements for 4 mm and 4.6 mm i.d. cartridges.
for 4.6 and 4 mm cartridges LiChroCART
분석 메모
Extent of testing: passes test
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany