주요 문서
1.50175
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
파라미터
250 bar pressure
Quality Level
기술
HPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
12.5 cm × 3 mm
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany