주요 문서
14-677-M
Sigma-Aldrich
PRKX Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
100
300
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 44.7 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... PRKX(5613)
일반 설명
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: PrKX
품질
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
PKA/PrKX activity is a modulator of AAV/adenovirus interaction.
Di Pasquale, Giovanni and Chiorini, John A
The Embo Journal, 22, 1716-1724 (2003)