주요 문서
14-656-M
Sigma-Aldrich
LIM Kinase 1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human LIM Kinase 1, amino acids 285-638, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 41.2 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... LIMK1(3984)
일반 설명
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human LIM Kinase 1, amino acids 285-638
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
애플리케이션
Research Category
Inflammation & Immunology
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: LIMK1
Target Sub-Family: TKL
품질
routinely evaluated by phosphorylation of Cofilin 1 (Catalog# 12-556)
물리적 형태
Ni2+/NTA-agarose
저장 및 안정성
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany