주요 문서
1.46489
Millipore
Fluid A - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL , closure type, Red flip cap with septum, pack of 12 bottles
동의어(들):
Fluid A acc. USP Septum, Rinse fluid, Washing solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106214
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
무균
sterile; autoclaved
Quality Level
양식
liquid
특징
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
포장
pack of 12 bottles
보틀(bottle) 용량
1000 mL
bottle filling volume
600 mL ,
용량
1000 mL
pH
7.1
응용 분야
sterility testing
적합성
nonselective for
애플리케이션
Sterility testing
포장
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
저장 및 안정성
Store at +2°C to +25°C.
기타 정보
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable