주요 문서
1.46373
Millipore
Mossel Broth (EE Broth)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106212
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
특징
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
응용 분야
food and beverages
industrial qc
microbiology
적합성
enterobacteriaceae
일반 설명
Application: Enrichment of Enterobacteriaceae (Enterobacter)
Packaging: 100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box)
Synonym: Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13