주요 문서
14-583-M
Sigma-Aldrich
FGFR4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR4 amino acids 442-755, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 36.4 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... FGFR4(2264)
일반 설명
N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR4 amino acids 442-755
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: FGFR4
포장
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-583M when ordering the 250 µg size.
품질
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany