주요 문서
14-544-M
Sigma-Aldrich
PAR-1Bα Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
100
300
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 81.6 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... MARK2(2011)
일반 설명
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: PAR-1Ba
포장
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-544M when ordering the 250 µg size.
품질
routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable