주요 문서
14-519-M
Sigma-Aldrich
Cdk6/Cyclin D3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged full length human Cdk6 complexed with N-terminal GST-tagged full-length human Cyclin D3, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩830,169
₩830,169
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩830,169
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
₩830,169
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
Quality Level
분자량
Mw 38 kDa (cdk6)
Mw 59 kDa (cyclin D3)
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... CDK6(1021)
일반 설명
N-terminal, His6-tagged fulllength human cdk6 complexed with N-terminal GSTtagged full-length human cyclin D3
Product Source: expressed in Sf21 cells
애플리케이션
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: CDK6/cyclinD3
Target Sub-Family: CMGC
포장
Also available in 250μg size as catalog # 14-519M - Call for pricing and availability.
품질
routinely evaluated by phosphorylation of histone H1
물리적 형태
Glutathione-agarose
저장 및 안정성
6 months at -70°C
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany