14-429-M
MEK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant full-length human MEK1, for use in Kinase Assays.
동의어(들):
CFC3, MAP2K1, MAPKK1, MEL, MKK1, PRKMK1, mitogen-activated protein kinase kinase 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
제품 라인
Upstate®
양식
liquid
특이 활성도
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
유통기한
1 yr
분자량
Mw 71 kDa
정제법
(Purified using glutathione agarose followed by Ni2+/NTA agarose, activated using c-Raf and the re-purified using Ni2+/NTA agarose)
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
solubility
soluble
수납 번호(accession number)
(FUNCTION: SwissProt: Q02750 # Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates ERK1 and ERK2 MAP kinases. )
NM_002755.2
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MAP2K1(5604)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable